Läs mer
Nabertherm™ Horisontell högtemperaturrörsugn
Produktkod. 17308119 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) processrör Temperatur (metrisk)
17308119 80 mm 1800 °C
17358109 50 mm 1600 °C
17368109 50 mm 1700 °C
17378109 50 mm 1800 °C
17388109 80 mm 1600 °C
17318119 120 mm 1600 °C
17328119 120 mm 1700 °C
17338119 120 mm 1800 °C
17398109 80 mm 1700 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17308119 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer RH281V8AN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Horisontella rörugnar med hög temperatur. Högkvalitativa isoleringsmaterial gjorda av vakuumformade fiberplattor möjliggör energibesparande drift och en snabb uppvärmningstid på grund av låg värmelagring och värmeledningsförmåga. Olika gasförsörjningssystem tillgängliga.
  • Användning: horisontell
  • Elanslutning: 3-fas
Specifikationer
Controllertyp P570
Beskrivning Horisontell
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 580 x 660 mm
Diameter (metrisk) processrör 80 mm
Vikt (metrisk) 90 kg