Läs mer
Nabertherm™ Horisontell högtemperaturrörsugn
Produktkod. 17358109 Handla allt Nabertherm Produkter
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Produktkod. 17358109
Brand: Nabertherm™ RH151V6AN
Only null left
Add to basket
Add to basket
Horisontella rörugnar med hög temperatur. Högkvalitativa isoleringsmaterial gjorda av vakuumformade fiberplattor möjliggör energibesparande drift och en snabb uppvärmningstid på grund av låg värmelagring och värmeledningsförmåga. Olika gasförsörjningssystem tillgängliga.
  • Användning: horisontell
  • Elanslutning: 3-fas
Specifications
Controllertyp P570
Beskrivning Horisontell
Uppvärmd zon 150 mm
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Temperaturenhetlighet Längd konstant temperatur± 5 K: 50 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 470 x 480 x 640 mm
Diameter (metrisk) processrör 50 mm