Läs mer
Nabertherm™ Horisontell högtemperaturrörsugn
Produktkod. p-7236219 Handla allt Nabertherm Produkter
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Produktkod. 17308119
Brand: Nabertherm™ RH281V8AN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Horisontella rörugnar med hög temperatur. Högkvalitativa isoleringsmaterial gjorda av vakuumformade fiberplattor möjliggör energibesparande drift och en snabb uppvärmningstid på grund av låg värmelagring och värmeledningsförmåga. Olika gasförsörjningssystem tillgängliga.
  • Användning: horisontell
  • Elanslutning: 3-fas
Specifikationer
Controllertyp P570
Beskrivning Horisontell
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 580 x 660 mm
Diameter (metrisk) processrör 80 mm
Vikt (metrisk) 90 kg