Beskrivning
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P470 |
| Uppvärmd zon | 150 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Temperaturenhetlighet | Length constant temperature ± 5 K: 50 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 470 x 480 x 640 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 50 mm |