Läs mer
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Handla allt Nabertherm Produkter
Mått (L x B x H) Exteriör:
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P470 |
| Uppvärmd zon | 150 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1800 °C |
| Temperaturenhetlighet | Length constant temperature ± 5 K: 50 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 470 x 480 x 640 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 50 mm |