Beskrivning
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P470 |
| Uppvärmd zon | 300 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Temperaturenhetlighet | Length constant temperature ± 5 K: 100 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 620 x 550 x 640 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 80 mm |