Läs mer
Erlab Horisontell laminär flödeshuva - Olis 1200
Produktkod. 18824495 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Horisontellt laminärt luftflödesskåp
Produktkod. Produkttyp
18824495 Horisontellt laminärt luftflödesskåp
1 options
Produktkod. 18824495 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NOROLIS19812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79990.00 SEK
    74501.47 SEK / Paket med 1
    Save 5488.53 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Säkerställer en perfekt ren ISO klass 5-miljö, kombinerar hög luftflöde, HEPA H14-filtrering och användarvänlig pekskärmskontroll.
  • Horisontell laminär flödeshuva Olis
  • Modell: 1200
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 1335 x 795 x 1075 mm
  • Luftflöde: 1250 m3/h
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 500 W
  • Pekskärm
  • Sidopaneler: Transparent P mmA
  • Arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
  • Eluttag: 1 extra eluttag
  • Gas, vakuumkran
  • Standardkvalifikation vid installation
  • IQ/OQ-kvalifikation vid installation
Specifikationer
Produkttyp Horisontellt laminärt luftflödesskåp
Beläggning Epoxi
Filtertyp HEPA
Typ av belysning LED
Material Rostfritt stål