Läs mer
Fisherbrand™ Horisontella stora gelsystem: kammar
Produktkod. 11922915 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Tandräkning:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Tjocklek (metriska) tänder:
0,1 cm
0,15 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tandräkning Tjocklek (metriska) tänder Förpackningsstorlek
11922915 12 0,15 cm Varje
12453657 8 0,15 cm Varje
11958726 32 0,1 cm Varje
11962915 24 0,15 cm Varje
11982925 1 20 cm Varje
12443657 8 0,1 cm Varje
11787115 36 0,15 cm Varje
11952915 24 0,1 cm Varje
11972915 36 0,1 cm Varje
11972985 28 0,1 cm Varje
11932915 16 0,1 cm Varje
11942915 16 0,15 cm Varje
11912915 12 0,1 cm Varje
12423657 20 0,15 cm Varje
10697624 28 0,15 cm Varje
11988536 32 0,15 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11922915 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer A212D
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
För stora gelsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
För användning med (utrustning) Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System
Typ Standard kam
Gelens mått 25 x 20 cm
Tandräkning 12
Tjocklek (metriska) tänder 0,15 cm
Volym (Fill) Metrisk 105μ L
Längd (engelska) Gel 9,8 tum
Längd (metrisk) Gel 25 cm
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (engelska) Tänder 0,57 tum.
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (metriska) tänder 1.45 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.