Läs mer
Fisherbrand™ Horisontella stora gelsystem: kammar
Tandräkning:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Tjocklek (metriska) tänder:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För stora gelsystem
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System |
| Typ | Väggkam |
| Tandräkning | 1 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 20 cm |
| Bredd (engelska) Tänder | 7,8 tum |
| Bredd (metriska) tänder | 20 cm |