Läs mer
Fisherbrand™ Horisontella stora gelsystem: kammar
Produktkod. 12453657
Tandräkning:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Tjocklek (metriska) tänder:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12453657
Brand: Fisherbrand™ A28D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För stora gelsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System
Typ Standard kam
Gelens mått 25 x 20 cm
Tandräkning 8
Tjocklek (metriska) tänder 0.15 cm
Volym (Fill) Metrisk 165μ L
Längd (engelska) Gel 9,8 tum
Längd (metrisk) Gel 25 cm
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (engelska) Tänder 0,88 tum.
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (metriska) tänder 2.25 cm