Learn More
Cole-Parmer™ Horizontal Mini-gel Unit
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk) Gel:
100 mm
160 mm
Bredd (metrisk) Gel:
75 mm
140 mm
Packungsgröße:
Varje
Specifications
Specifications
| Typ | Horizontal Mini-gel Unit |
| Inkluderar | Safety cover with attached power leads, gel tray, tapered baffles for casting gels, and long-life platinum electrodes |
| Kvantitet | 1 Each |
| Volym (metrisk) buffert | 250 mL |
| Längd (metrisk) Gel | 100 mm |
| Bredd (metrisk) | 98.5 mm |
| Bredd (metrisk) Gel | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 101.6 mm |