Läs mer
Scientific Industries Horisontell Orbital Shaker Attachment för Enviro-Genie och Incubator-Genie
Produktkod. 16657762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
1 st.
Produktkod. Förpackningsmängd
16657762 1 st.
1 options
Produktkod. 16657762 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4037.25 SEK
    3583.05 SEK / Paket med 1
    Save 454.20 SEK
    11% Av
I lager
Ett tillbehör som ger Enviro-Genie och Incubator-Genie en horisontell skakningskapacitet.
  • Lägger till horisontell orbital skakkapacitet till Enviro-Genie och Incubator-Genie med variabel hastighet på 15-100 rpm
  • Idealisk för Western Blots och för att hålla celler eller lösningar i suspension
  • Inga verktyg behövs
  • Ta helt enkelt bort den magnetiska plattformen från Enviro-Genie eller Incubator-Genie och fäst den horisontella Orbital Shaker-tillsatsen
  • Passar alla nya och befintliga Enviro- och Inkubatormodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Håller Olika behållare inklusive kolvar och mikroplattor
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 330.20 mm
Mått (L x B) 13 x 13 tum.
Mått (L x B x H) 13 x 13 x 5 tum.
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330.20 mm
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 330.20 mm
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Färg Svart
Beskrivning Horizontal Orbital Shaker för Enviro-Genie och Incubator-Genie
För användning med (applikation) Orbital skakning av olika behållare inklusive kolvar och mikroplattor.
För användning med (utrustning) Scientific Industries Enviro-Genie och Incubator-Genie
Inkluderar Horisontell Orbital Shaker-tillbehör med texturmatta
Antal positioner 1
Förpackningsmängd 1 st.