Läs mer
Scientific Industries Horisontell Orbital Shaker Tillbehör för Roto-Shake Genie
Produktkod. 16647762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Roto-Shake Genie
Produktkod. För användning med (utrustning)
16647762 Roto-Shake Genie
1 options
Produktkod. 16647762 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4037.25 SEK
    3583.05 SEK / Paket med 1
    Save 454.20 SEK
    11% Av
I lager
Ett tillbehör som lägger till horisontell skakningsförmåga till Roto-Shake Genie .
  • Lägger till horisontell orbital skakningsförmåga till Roto-Shake Genie med variabel hastighet på 15-100 rpm
  • Idealisk för Western Blots och för att hålla celler eller lösningar i suspension
  • Inga verktyg behövs
  • Ta helt enkelt bort den magnetiska plattformen från Roto-Shaker Genie och fäst den horisontella Orbital Shaker-tillsatsen
  • Passar alla nya och befintliga Roto-Shake-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Håller Olika behållare, flaskor och mikroplattor
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 330.20 mm
Mått (L x B) 13 x 13 tum.
Mått (L x B x H) 13 x 13 x 5 tum.
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330.20 mm
Bredd (metrisk) 330.20 mm
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Färg Svart
Beskrivning Horisontell Orbital Shaker Tillbehör för Roto-Shake Genie
För användning med (applikation) Orbital skakning av olika behållare inklusive kolvar och mikroplattor.
För användning med (utrustning) Roto-Shake Genie
Inkluderar Horisontell Orbital Shaker-tillbehör med texturmatta
Antal positioner 1
Förpackningsmängd 1 st.