Läs mer
Scientific Industries™ Horisontell plastklämma mikrorörshållare
Beskrivning
Rörhållare håller tjugofyra mikrorör horisontellt. Hållare snäpper fast på valfri Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls. Ingen ytterligare bilaga behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | SI-HP524 |
| För användning med (utrustning) | Vortex-Genie |