Läs mer
Brady™ Horisontell säkerhetsskylt - Ingen tillgång för obehöriga personer
Produktkod. 16521330 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
150 x 450 mm
Produktkod. Mått (L x B)
16521330 150 x 450 mm
1 options
Produktkod. 16521330 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 195925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 SEK
    193.64 SEK / Paket med 1
    Save 32.36 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Säkerhetsskylt för att indikera obligatorisk åtgärd.
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer P/PIC209/FR570-PP-450x150mm/1-B
Material Polypropen
Form Rektangulär
Språk franska
Mått (L x B) 150 x 450 mm
Visad text Accès interdit aux personnes non autorisées
Färg Rött på vitt