Läs mer
Scientific Industries SI™ Horisontell rörhållare
Produktkod. 15507355
Change view
Håller:
12 x 15 ml rör
24 mikrorör
50 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
15507355 50 ml rör Varje
10286369 50 ml rör Varje
15517355 12 x 15 ml rör Varje
15527355 24 mikrorör Varje
10296369 24 mikrorör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15507355 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041276
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst rören på plats snabbt och enkelt. Scientific Instruments SI™ Horisontell rörhållare kräver inga ytterligare fästen för användning.
  • Håller rören på plats horisontellt.
  • Hållare snäpper fast på valfri Vortex-Genie™ 2 mixer och Vortex-Genie™ Puls
  • Inga ytterligare bilagor behövs
  • Håller rören på plats horisontellt.
  • Hållare snäpper fast på valfri Vortex-Genie™ 2 mixer och Vortex-Genie™ Puls
  • Inga ytterligare bilagor behövs
Specifikationer
Håller 50 ml rör
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
Antal positioner 6