Läs mer
Scientific Industries SI™ Horisontell rörhållare
Produktkod. p-6966021
Change view
Håller:
12 x 15 ml rör
24 mikrorör
50 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
10286369 50 ml rör Varje
15507355 50 ml rör Varje
15517355 12 x 15 ml rör Varje
15527355 24 mikrorör Varje
10296369 24 mikrorör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10286369 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041276
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fäst rören på plats snabbt och enkelt. Scientific Instruments SI™ Horisontell rörhållare kräver inga ytterligare fästen för användning.
  • Håller rören på plats horisontellt.
  • Hållare snäpper fast på valfri Vortex-Genie™ 2 mixer och Vortex-Genie™ Puls
  • Inga ytterligare bilagor behövs
  • Håller rören på plats horisontellt.
  • Hållare snäpper fast på valfri Vortex-Genie™ 2 mixer och Vortex-Genie™ Puls
  • Inga ytterligare bilagor behövs
Specifikationer
Håller 50 ml rör
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
Antal positioner 6