Läs mer
MP Biomedicals™ Hormoner: 3,3',5-Triiodo-L-Tyronine
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1000 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
Beskrivning
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Kristallint pulver |
| Produkttyp | Progesteron |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Källa | Människa |