Läs mer
MP Biomedicals™ Hormoner: b-östradiol
Produktkod. 11424942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000 mg
5000 mg
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Product Code. 11424942
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 0219456505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Form Kristallint pulver
Produkttyp Beta-östradiol
Sterilitet Sterila
Kvantitet 5000 mg
compliance-icons
Product Identifier
  • beta-Estradiol, cell culture reagent
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: estradiol