Läs mer
MP Biomedicals™ Hormoner: Hydrokortison
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5mg
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
Beskrivning
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Produkttyp | Hydrokortison |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 10 g |
| Källa | Sojabönor |