Läs mer
MP Biomedicals™ Hormoner: Hydrokortison
Produktkod. p-4882232 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5mg
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
Produktkod. 11464942
Brand: MP Biomedicals™ 0219456910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Produkttyp Hydrokortison
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10 g
Källa Sojabönor