Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Horn och stroboskop tillbehör
Beskrivning
- Helt integrerad xenon strobekrets
- Kraftig ABS-plastkropp
- Typ 4X, IP54
- CE-kompatibel
- LP7-ekolodet/blixtröret ger en hörbar/visuell varning och kombinerar funktionerna hos ett mini-ekolod med en helt integrerad xenon-blixtljuskrets. Resultatet är en attraktiv enhet lämplig för interna eller externa platser där en kombination av hög ljudutgång och visuell signal krävs.
- Driftspänningen sträcker sig från 18-30VDC med ett genomsnitt på endast 68mA strömförbrukning. LP7 har två omkopplingsbara tonmönster Sweeping och Continuous.
- LP7 har en räckvidd på 82-100dB @ 10′ (92-110dB @ 1m), beroende på vald ton. Volymkontrollen ställs in med dip-omkopplaren, vilket möjliggör 20dB justering.
- LP7 har en ljusstark xenonblixt som producerar 0,7 Joule blixtenergi med en blixtfrekvens på 60 blixtar per minut. Beacon kommer att fungera tillsammans med vilken ton som helst. Federal Signal Model LP7 ekolod/blixtrör är PLC-kompatibel. Den är idealisk för vägg- eller panelmontering där lågspänning krävs.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE / RoHs |
| Färg | Rött |
| Beskrivning | 0,7 Joule blixtenergi med en blixtfrekvens på 60 blixtar per minut |
| Diameter (engelska) | 3,66 tum. |
| Mått (L x B x H) | 7 x 7 x 7 tum. |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Höjd (metrisk) | 17.78 cm |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Längd (metrisk) | 17.78 cm |
| Material | Heavy Duty ABS |
| Show More |