Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Horn och stroboskop tillbehör
Produktkod. 16238821
Change view
Färg:
Blått
Rött
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16238821 Blått
16228821 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16238821 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 42004
Beräknad leverans: 13-01-2027
Ger en hörbar/visuell varning, signalhornet och blixtljuset kombinerar funktionerna hos en mini-ekolod med en xenonblixt. Lämplig för interna eller externa platser där en kombination av hög ljudeffekt och visuell signal krävs. PLC-kompatibel. Idealisk för vägg- eller panelmontering.
  • Helt integrerad xenon strobekrets
  • Kraftig ABS-plastkropp
  • Typ 4X, IP54
  • CE-kompatibel
  • LP7-ekolodet/blixtröret ger en hörbar/visuell varning och kombinerar funktionerna hos ett mini-ekolod med en helt integrerad xenon-blixtljuskrets. Resultatet är en attraktiv enhet lämplig för interna eller externa platser där en kombination av hög ljudutgång och visuell signal krävs.
  • Driftspänningen sträcker sig från 18-30VDC med ett genomsnitt på endast 68mA strömförbrukning. LP7 har två omkopplingsbara tonmönster Sweeping och Continuous.
  • LP7 har en räckvidd på 82-100dB @ 10′ (92-110dB @ 1m), beroende på vald ton. Volymkontrollen ställs in med dip-omkopplaren, vilket möjliggör 20dB justering.
  • LP7 har en ljusstark xenonblixt som producerar 0,7 Joule blixtenergi med en blixtfrekvens på 60 blixtar per minut. Beacon kommer att fungera tillsammans med vilken ton som helst. Federal Signal Model LP7 ekolod/blixtrör är PLC-kompatibel. Den är idealisk för vägg- eller panelmontering där lågspänning krävs.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE / RoHs
Färg Blått
Beskrivning 0,7 Joule blixtenergi med en blixtfrekvens på 60 blixtar per minut
Diameter (engelska) 3,66 tum.
Mått (L x B x H) 7 x 7 x 7 tum.
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17.78 cm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.78 cm
Material Heavy Duty ABS
Spänning 18 - 30VDC
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 17.78 cm