Läs mer
Fisherbrand™ Slangadaptersats för roterande lamellvakuumpumpar
Produktkod. 15576335 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15576335 Varje
1 options
Produktkod. 15576335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 SEK
    3463.35 SEK / Paket med 1
    Save 471.65 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slangadaptersats med allt Fisherbrand roterande skåpbilsvakuumpumpar. Fisherbrand™ Slangadaptersatser för roterande lamellvakuumpumpar inkluderar röradaptrar av rostfritt stål och klämmor för vakuumtäta anslutningar.
  • Adaptersats för vakuumslang
  • För Fisherbrand roterande lamellvakuumpumpar
  • Slangadaptrar och klämmor i rostfritt stål för vakuumtäta anslutningar
  • 1,5 m tjockväggig gummislang i storlekarna DN10 och DN20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar DN10 & DN20 slang, rostfria adaptrar och klämmor
Pumptyp Slangadaptersats för roterande lamellvakuumpumpar
För användning med (utrustning) Alla Fisherbrand vakuumpumpar