Läs mer
Buerkle™ Metall Stop-it slangklämma
Produktkod. 11911601 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (utrustning):
10 mm OD Flexibla slangar
15 mm OD Flexibla slangar
20 mm OD Flexibla slangar
30 mm OD Flexibla slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11911601
Brand: Buerkle™ 86190510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Metal Stop-it slangklämma kan användas överallt där flödet i slangar med vätskor eller gaser behöver regleras eller stoppas.
  • Galvaniserat stål och aluminium
  • För flexibla slangar med yttreØ upp till 10 mm, 15 mm, 20 mm och 30 mm
  • Se till att stop-it-metallen är extremt värmebeständig och robust
  • Med slangklämmans stopp - dess räfflade skruv är en steglös, delikat flödesreglering eller fullständigt stopp av flödet möjlig, även för befintliga slanganslutningar
  • Slangen komprimeras över ett brett område mot den robusta stålkroken för att förhindra att den skadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stop-It Slangklämma
Material Galvaniserat stål, aluminium
För användning med (utrustning) 10 mm OD Flexibla slangar
Beskrivning Extremt värmebeständig och robust