Läs mer
Buerkle™ Metall Stop-it slangklämma
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (utrustning):
10 mm OD Flexibla slangar
15 mm OD Flexibla slangar
20 mm OD Flexibla slangar
30 mm OD Flexibla slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Galvaniserat stål och aluminium
- För flexibla slangar med yttreØ upp till 10 mm, 15 mm, 20 mm och 30 mm
- Se till att stop-it-metallen är extremt värmebeständig och robust
- Med slangklämmans stopp - dess räfflade skruv är en steglös, delikat flödesreglering eller fullständigt stopp av flödet möjlig, även för befintliga slanganslutningar
- Slangen komprimeras över ett brett område mot den robusta stålkroken för att förhindra att den skadas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stop-It Slangklämma |
| Material | Galvaniserat stål, aluminium |
| För användning med (utrustning) | 20 mm OD Flexibla slangar |
| Beskrivning | Extremt värmebeständig och robust |