Läs mer
Masterflex™ Slangklämma för peristaltisk pump
Diameter (engelska) Insida:
Min. ID 0,307 tum, max. ID 0,342 tum.
Min. ID 0,449 tum, max. ID 0,511 tum.
Min. ID 0,569 tum, max. ID 0,65 tum.
Min. ID 0,702 tum, max. ID 0,801 tum.
Min. ID 0,859 tum, max. ID 0,989 tum.
Min. ID 0,928 tum, max. ID 1,072 tum.
Min. ID 1,218 tum, max. ID 1,405 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Acetalsampolymer
- Lämplig för kontinuerlig användning från omgivningstemperatur till 93 °C
- Icke-ledande och stabil i en mängd olika kemikalier
- Klämmor stannar på plats när de väl är placerade
- Placera klämman och tryck ihop käftarna med en tång
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Acetalsampolymer |
| För användning med (utrustning) | Slang eller slang |
| Diameter (engelska) Insida | Min. ID 0,307 tum, max. ID 0,342 tum. |
| Färg | Vitt |