Läs mer
Reitenspiess™ Slangrengöringsborste
Produktkod. 11311275
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11311275 1000 mm Varje
1 options
Produktkod. 11311275 Leverantör Reitenspiess™ Leverantörsnummer 31150501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högkvalitativ borste med trädborst och galvaniserad trådstam/handtag.
  • Lång, tunn, rörliknande form för djup räckvidd och rengöringseffektivitet.
  • Blekt trädborst.
  • Snörhål.
  • Galvaniserat trådhandtag/skaft.
  • Kapslad ände
Specifikationer
Produkttyp Slangborste
Handtagsmaterial Galvaniserad tråd
Inkluderar Snörhål
Längd (metrisk) 1000 mm
Längd (metrisk) borste 150 mm
Bredd (metrisk) borst 15 mm