Läs mer
Reitenspiess™ Slangrengöringsborste med ögla
Beskrivning
- Tvinnat galvaniserat trådhandtag med ögla
- Välj mellan nylon eller naturborst
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slangborste |
| Borstmaterial | Naturlig |
| Handtagsmaterial | Galvaniserad tråd |
| Typ av handtag | Tvinnad tråd |
| Diameter (metrisk) borst | 30 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Längd (metrisk) borste | 150 mm |