Läs mer
HUBER Slang för kylvatten
Produktkod. 10769253
För användning med (utrustning):
Kylvatten PZ-90-1,5-G1/2
Kylvatten PZ-90-1,5-G3/4
Kylvatten PZ-90-1-G1
Kylvatten PZ-90-1-G1/2
Kylvatten PZ-90-1-G3/4
Kylvatten PZ-90-1.5-G1
Kylvatten PZ-90-2-G1
Kylvatten PZ-90-2-G1/2
Kylvatten PZ-90-2-G3/4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10769253
Brand: HUBER 16858
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flätad slang
  • Flätad slang
  • Min. temperatur: -20 °C
  • Max. temperatur: 90 °C
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kylvatten PZ-90-1.5-G1
Temperaturområde -20 °C till +90 °C
Typ Slang