Läs mer
HUBER Slang för kylvatten
För användning med (utrustning):
Kylvatten PZ-90-1,5-G1/2
Kylvatten PZ-90-1,5-G3/4
Kylvatten PZ-90-1-G1
Kylvatten PZ-90-1-G1/2
Kylvatten PZ-90-1-G3/4
Kylvatten PZ-90-1.5-G1
Kylvatten PZ-90-2-G1
Kylvatten PZ-90-2-G1/2
Kylvatten PZ-90-2-G3/4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Flätad slang
- Min. temperatur: -20 °C
- Max. temperatur: 90 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kylvatten PZ-90-1.5-G1 |
| Temperaturområde | -20 °C till +90 °C |
| Typ | Slang |