Läs mer
Nickel Electro™ Push Fit and Lock isolerad slang 2m
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Push passform
- Lås isolerat
- Flexibel
- För användning med vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | Polyuretan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| För användning med | Vattenbad |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 130 °C |