missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hosenkoside M, MedChemExpress
Beskrivning
Hosenkoside M is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hosenkoside M |
| CAS | 161016-51-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C53H90O24 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (+)-Hosenkoside M |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (89.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@]([C@@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]5([H])[C@]6(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1111.27 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?