missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Host Cell Factor 1/HCFC1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals AF6254F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Host Cell Factor 1/HCFC1 Polyclonal antibody specifically detects Host Cell Factor 1/HCFC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
Specifikationer
| Host Cell Factor 1/HCFC1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| FITC | |
| CFFC1 factor, HCF, HCF1HFC1, HCF-1VP16 accessory protein, host cell factor C1 (VP16-accessory protein), MGC70925, VCAFhost cell factor 1 | |
| E. coli-derived recombinant human Host Cell Factor 1/HCFC1, Ala1626-Val1836, Accession # P51610 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology | |
| 3054 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering