missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Host cell factor C2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99120FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Host cell factor C2 Polyclonal antibody specifically detects Host cell factor C2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| Host cell factor C2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 29915 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 680 | |
| FLJ94012, HCF2, HCF-2C2 factor, host cell factor 2, host cell factor C2 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Host cell factor C2. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering