Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 8613 Jumborulle 1-lagers toalettpapper, 12 rullar
Mått (L x B):
40 x 9 cm
Förpackningsstorlek:
12 rullar
Beskrivning
- 12 rullar x 1 000 vita, 1 ark (4 800 m)
- Jumbo rulltoalettpapper som erbjuder en kostnadseffektiv kvalitet för högtrafikerade tvättrum
- Erbjuder hög kapacitet med varje rulle 10x längre än en standardrulle
- För att säkerställa miljön är toalettpapper gjorda av 100 % återvunna fibrer, bär den europeiska miljömärkningen och har pålitlig spolbarhet
- Kompatibel med Aquarius™ Jumbo Non-Stop toalettpappersdispenser (produktkod 6991).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbo badrumspapper |
| Längd (engelska) | 27,1 tum. |
| Längd (metrisk) | 70.4 cm |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 24 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 40 x 9 cm |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (applikation) | Hög trafik tvättrum |
| Visa mer |