Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumborulle toalettpapper, 2-lagers toalettpapper, 12 rullar x 500 vita toalettpappersark (2 400 m)
Beskrivning
- Varje enskild rulle med jumborulle-toalettpapper innehåller 500 vita, präglade, 2-lagers toalettpappersark
- Jumbo toalettrulle erbjuder en effektiv lösning för högtrafikerade platser med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp och främja hög hygien i badrummet
- Kommersiellt toalettpapper med hög kapacitet, med varje rulle 5 gånger längre än standardrullen
- För miljösäkring är toalettpapper tillverkat av 100 % återvunna fibrer och bär det europeiska miljömärket
- Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark™ alternativ för toalettpappersdispenser
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbo badrumspapper |
| Längd (engelska) | 23,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 59.4 cm |
| Bredd (engelska) | 15,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 39.6 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001 och ISO 9001, Ecolabel och FSC auktoriserad |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 40 x 9 cm |
| Formatera | 60 mm kärna |
| Visa mer |