Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumborulle toalettpapper, 2-lagers toalettpapper, 12 rullar x 500 vita toalettpappersark (2 400 m)
Produktkod. 12794246
Change view
Formatera:
60 mm kärna
76 mm kärna
Förpackningsstorlek:
12 rullar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
12794246 76 mm kärna 12 rullar
12764246 60 mm kärna 12 rullar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12794246 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 8614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    508.64 SEK / 12 rullar
    Save 541.36 SEK
    51% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Jumbo rulltoalettpapper är designat för tillförlitlighet i livliga, högtrafikerade toaletter som kräver konsistens, kvalitet och värde. Tillverkad av 100 % återvunna fibrer med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp, 2-lagers toalettpappersrullen håller 5 gånger längre än standardrullen.
  • Varje enskild rulle med jumborulle-toalettpapper innehåller 500 vita, präglade, 2-lagers toalettpappersark
  • Jumbo toalettrulle erbjuder en effektiv lösning för högtrafikerade platser med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp och främja hög hygien i badrummet
  • Kommersiellt toalettpapper med hög kapacitet, med varje rulle 5 gånger längre än standardrullen
  • För miljösäkring är toalettpapper tillverkat av 100 % återvunna fibrer och bär det europeiska miljömärket
  • Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark™ alternativ för toalettpappersdispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jumbo badrumspapper
Längd (engelska) 23,3 tum.
Längd (metrisk) 59.4 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 39.6 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Certifikat och efterlevnad ISO 14001 och ISO 9001, Ecolabel och FSC auktoriserad
Färg Vitt
Mått (L x B) 40 x 9 cm
Formatera 76 mm kärna
För användning med (applikation) Idealisk för hektiska toaletter i offentliga lokaler och arbetsmiljöer, särskilt där ekonomi är viktigt
Förpackningsmängd 12 x 200 m rulle
Lager 2-ply