Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumborulle toalettpapper, 2-lagers toalettpapper, 12 rullar x 500 vita toalettpappersark (2 400 m)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8005911
Formatera:
60 mm kärna
76 mm kärna
Förpackningsstorlek:
12 rullar
Produktkod. 12794246
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8614
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jumbo rulltoalettpapper är designat för tillförlitlighet i livliga, högtrafikerade toaletter som kräver konsistens, kvalitet och värde. Tillverkad av 100 % återvunna fibrer med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp, 2-lagers toalettpappersrullen håller 5 gånger längre än standardrullen.
  • Varje enskild rulle med jumborulle-toalettpapper innehåller 500 vita, präglade, 2-lagers toalettpappersark
  • Jumbo toalettrulle erbjuder en effektiv lösning för högtrafikerade platser med pålitlig spolbarhet för att förhindra stopp och främja hög hygien i badrummet
  • Kommersiellt toalettpapper med hög kapacitet, med varje rulle 5 gånger längre än standardrullen
  • För miljösäkring är toalettpapper tillverkat av 100 % återvunna fibrer och bär det europeiska miljömärket
  • Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark™ alternativ för toalettpappersdispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Jumbo badrumspapper
Längd (engelska) 23,3 tum.
Längd (metrisk) 59.4 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 39.6 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Certifikat och efterlevnad ISO 14001 och ISO 9001, Ecolabel och FSC auktoriserad
Färg Vitt
Mått (L x B) 40 x 9 cm
Formatera 76 mm kärna
För användning med (applikation) Idealisk för hektiska toaletter i offentliga lokaler och arbetsmiljöer, särskilt där ekonomi är viktigt
Förpackningsmängd 12 x 200 m rulle
Lager 2-ply
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt