Läs mer
Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperaturregulatorer
Produktkod. 11930508 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Fabriksinstallerad
Fältinstallerad
Spänning:
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11930508
Brand: Thermo Scientific™ 195023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa varmgas bypass temperaturregulatorer med Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystem för ökad användbarhet.
Kombinera Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperaturregulatorer med Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringssystem för ökad användbarhet.
Funktioner
  • 120V eller 220V
  • Fabriks- eller fältinstallerad
Beställningsinformation:
Fältinstallerat tillval måste installeras av en kvalificerad fackman.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fabriksinstallerad, 220V
Typ Fabriksinstallerad
För användning med (utrustning) CryoPlus 1,2,3,4
Spänning 220 V