Läs mer
Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperaturregulatorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Fabriksinstallerad
Fältinstallerad
Spänning:
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinera Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperaturregulatorer med Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringssystem för ökad användbarhet.
Funktioner
- 120V eller 220V
- Fabriks- eller fältinstallerad
Beställningsinformation:
Fältinstallerat tillval måste installeras av en kvalificerad fackman.
Specifikationer
Specifikationer
Beskrivning | Fabriksinstallerad, 220V |
Typ | Fabriksinstallerad |
För användning med (utrustning) | CryoPlus 1,2,3,4 |
Spänning | 220 V |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperaturregulatorer >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering