Läs mer
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Kokplatta, 50 °C till 500 °C, Rostfritt stål
Produktkod. 10358783
Mått (L x B x H):
440 x 100 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10358783
Brand: Gestigkeit Harry™ 4A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: rektangel, storlek: 17 x 5,5 tum.
  • Lågmassaplattan är elektriskt uppvärmd över hela sin yta och är inbäddad i en högkvalitativ ram av rostfritt stål som är monterad på ett invändigt isolerat hölje av rostfritt stål
  • Temperaturkontrollsystemet regleras av en elektronisk NiCr-Ni temperatursensor med ett reglerområde mellan 50° och 500 °C
  • Styrenheten är inbyggd i ett tryckgjutet aluminiumhölje
  • Uppvärmningstiden för 500 °C är ca. 8 minuter
  • Fyra fötter, som kan justeras individuellt till en ca. höjd 8 mm, säkerställ horisontell stabilitet
  • Utrustad med extra uttag för 4 inskruvade retortstänger (placerade 100 mm från varandra)
Specifikationer
Kroppsmaterial Rostfritt stål
Material för toppplatta Rostfritt stål
Storlek 17 x 5,5 tum.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 500 °C
Vikt (engelska) 11 lb.
Höjd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) 440 mm
Vikt (metrisk) 5 kg
Bredd (metrisk) 100 mm
Wattal 1500 W
Form Rektangel
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Mått (L x B x H) 440 x 100 x 300 mm