Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, 50 °C till 500 °C, Keramik
Produktkod. 10384231
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Produktkod. Material för toppplatta
10384231 Keramisk
1 options
Produktkod. 10384231 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer 44SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32090.00 SEK
    20021.61 SEK / Paket med 1
    Save 12068.39 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Form: rektangel, storlek: 22,8 x 16,9 tum.
Form: rektangel; Storlek: 22,8 x 16,9 tum.
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 22,8 x 16,9 tum.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 500 °C
Djup (metriskt) 440 mm
Vikt (engelska) 25.4 lb.
Höjd (metrisk) 100 mm
Vikt (metrisk) 11.5 kg
Bredd (metrisk) 590 mm
Wattal 5700 W
Elektriska krav 400 V, 50/60 Hz, 5700 w
Frekvens 50/60 Hz
Form Rektangel
Spänning 400 V
Typ Varmplatta