Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, 50 °C till 500 °C, Keramik
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Form: Fyrkantig; Storlek: 11 x 11 tum.
Form: Fyrkantig; Storlek: 11 x 11 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Storlek | 11 x 11 tum |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 500 °C |
| Djup (metriskt) | 410 mm |
| Vikt (engelska) | 12.1 lb. |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Vikt (metrisk) | 5.5 kg |
| Bredd (metrisk) | 290 mm |
| Wattal | 2000 W |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 2000 w |
| Visa mer |