Läs mer
Stuart™ Tillbehör för kokplatta
Produktkod. 15125914
Change view
Storlek:
Liten
5 ml
10 ml
25 ml
Typ:
Block Insert
Blockbas
Klämma, värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ unitSize
15125914 5 ml Block Insert Varje
15105924 10 ml Block Insert Varje
15135924 25 ml Block Insert Varje
15135934 Liten Klämma, värmeblock Varje
15105914 Liten Blockbas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15125914 Leverantör Stuart™ Leverantörsnummer 0480598
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kokplatta Tillbehör för användning med kokplattor/omrörare som har en 6 x 6 tums toppplatta.
  • Detta värmeblocksystem med utbytbara insatser kan användas med olika Stuart Kokplattor och kokplattor
  • Designad för att värma rundbottnade kolvar
  • Små och medelstora bottenplattor erbjuds; var och en kan rymma upp till tre blockinsatser vardera
  • En tredje större bottenplatta har värmebeständiga handtag och accepterar en enkel blockinsats för flaskor upp till 500 ml
  • Kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga anodiserade blockinsatser ger en säker metod för syntes av enstaka eller flera reaktioner
  • Tillbehör för värmeplattor ger samma eller bättre värmeprestanda än silikonolja
  • Den låga brunnen ger utmärkt temperaturöverföring utan att kompromissa med synen på reaktionen eller risken för att glaset spricker
  • Varje bottenplatta har ett hål för en temperaturkontrollsond
Specifikationer
För användning med (utrustning) Värmeplattor (6 x 6 tum)
Kvantitet 3 Pk.
Storlek 5 ml
Typ Block Insert