Läs mer
Stuart™ Tillbehör för kokplatta
Storlek:
Liten
5 ml
10 ml
25 ml
Typ:
Block Insert
Blockbas
Klämma, värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Detta värmeblocksystem med utbytbara insatser kan användas med olika Stuart Kokplattor och kokplattor
- Designad för att värma rundbottnade kolvar
- Små och medelstora bottenplattor erbjuds; var och en kan rymma upp till tre blockinsatser vardera
- En tredje större bottenplatta har värmebeständiga handtag och accepterar en enkel blockinsats för flaskor upp till 500 ml
- Kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga anodiserade blockinsatser ger en säker metod för syntes av enstaka eller flera reaktioner
- Tillbehör för värmeplattor ger samma eller bättre värmeprestanda än silikonolja
- Den låga brunnen ger utmärkt temperaturöverföring utan att kompromissa med synen på reaktionen eller risken för att glaset spricker
- Varje bottenplatta har ett hål för en temperaturkontrollsond
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Värmeplattor (6 x 6 tum) |
| Kvantitet | 3 Pk. |
| Storlek | 5 ml |
| Typ | Block Insert |