Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta med sex värmelägen, gjutjärn
Produktkod. 10416701
Change view
Material för toppplatta:
Gjutjärn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
10416701 Gjutjärn Varje
1 options
Produktkod. 10416701 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer SGK6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: Rund, Storlek: 3,35 tum dia.
Form: Rund; Storlek: 3,35 tum dia.
Specifikationer
Material för toppplatta Gjutjärn
Storlek 3,35 tum dia.
Djup (metriskt) 155 mm
Vikt (engelska) 15.4 lb.
Höjd (metrisk) 145 mm
Längd (metrisk) 725 mm
Vikt (metrisk) 7 kg
Wattal 2700 W
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 2700 w
Antal positioner 6
Form Rund
Spänning 230/240 V
Typ Varmplatta