Läs mer
Cytiva Hot Start Mix RTG
Produktkod. 10126624 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet:
100 reaktioner
480 reaktioner
8 reaktioner
96 Reaktioner
Volym:
200 μL
500 μL
Unit Size:
100 reaktioner
Varje
Product Code. 10126624
Brand: Cytiva 28900646
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förblandad, fördispenserad, omgivningstemperaturstabil formulering som ger robust och pålitlig prestanda för krävande PCR-tillämpningar där hög specificitet och hög känslighet är avgörande för framgång
  • Primersekvestrering blockerar effektivt mer än 99 % av polymerasaktiviteten under installationen och minimerar effektivt all ospecifik primer- eller primer-dimerbildning
  • Rekombinant aktivatorprotein undviker risken för kontaminering från en däggdjurskälla associerad med hotstart-antikroppar
  • Snabb varmstartsaktivering bevarar provets integritet genom att undvika omfattande värmebehandling för förcykling
  • Ready-To-Go-tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipetteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 1,75 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert. Omgivningstemperatur i påse med torkmedel
Beskrivning Förformulerade och fördispenserade, frystorkade PCR-reagensblandningar inklusive högkvalitativt PuReTaq DNA-polymeras och ett aktiveringsprotein för varmstart, för ökad specificitet och reproducerbarhet av PCR-amplifieringar.
Formatera Provrör
Produkttyp illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 100
Volym 500 μL