Läs mer
Cytiva Hot Start Mix RTG
Produktkod. 10625985 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet:
100 reaktioner
480 reaktioner
8 reaktioner
96 Reaktioner
Volym:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Volym Förpackningsstorlek
10625985 illustra Hot Start Mix RTG 480 reaktioner 200 μL Varje
10544625 illustra Hot Start Mix RTG 96 Reaktioner 200 μL Varje
10126624 illustra Hot Start Mix RTG 100 reaktioner 500 μL 100 reaktioner
11349941 illustra Hot Start Mix RTG 8 reaktioner 200 μL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10625985 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28900654
 Begränsad artikel
I lager
Förblandad, fördispenserad, omgivningstemperaturstabil formulering som ger robust och pålitlig prestanda för krävande PCR-tillämpningar där hög specificitet och hög känslighet är avgörande för framgång
  • Primersekvestrering blockerar effektivt mer än 99 % av polymerasaktiviteten under installationen och minimerar effektivt all ospecifik primer- eller primer-dimerbildning
  • Rekombinant aktivatorprotein undviker risken för kontaminering från en däggdjurskälla associerad med hotstart-antikroppar
  • Snabb varmstartsaktivering bevarar provets integritet genom att undvika omfattande värmebehandling för förcykling
  • Ready-To-Go-tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipetteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1,75 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert. Omgivningstemperatur i påse med torkmedel
Beskrivning Förformulerade och fördispenserade, frystorkade PCR-reagensblandningar inklusive högkvalitativt PuReTaq DNA-polymeras och ett aktiveringsprotein för varmstart, för ökad specificitet och reproducerbarhet av PCR-amplifieringar.
Formatera Provrör
Produkttyp illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet 480 reaktioner
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 480
Volym 200 μL