Läs mer
Cytiva Hot Start Mix RTG
Produktkod. 11349941 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet:
100 reaktioner
480 reaktioner
8 reaktioner
96 Reaktioner
Volym:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
Produktkod. 11349941
Brand: Cytiva 28904091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förblandad, fördispenserad, omgivningstemperaturstabil formulering som ger robust och pålitlig prestanda för krävande PCR-tillämpningar där hög specificitet och hög känslighet är avgörande för framgång
  • Primersekvestrering blockerar effektivt mer än 99 % av polymerasaktiviteten under installationen och minimerar effektivt all ospecifik primer- eller primer-dimerbildning
  • Rekombinant aktivatorprotein undviker risken för kontaminering från en däggdjurskälla associerad med hotstart-antikroppar
  • Snabb varmstartsaktivering bevarar provets integritet genom att undvika omfattande värmebehandling för förcykling
  • Ready-To-Go-tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipetteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1,75 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert. Omgivningstemperatur i påse med torkmedel
Formatera Provrör
Produkttyp illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet 8 reaktioner
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 8
Volym 200 μL